2,4,6-Triméthyl-2,4,6-trivinyl-1,3,5,2,4,6-triazatrisilinane ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
T2556-25G T2556-5G
TCIAT2556-25GEA 165 EUR InStock
TCIAT2556-25G TCIAT2556-5G
2,4,6-Triméthyl-2,4,6-trivinyl-1,3,5,2,4,6-triazatrisilinane ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
2,4,6-Triméthyl-2,4,6-trivinyl-1,3,5,2,4,6-triazatrisilinane
Formule: C₉H₂₁N₃Si₃
MW: 255,54 g/mol
Point d'ébullition: 65°C
Point d'éclair: 85°C
Numéro MDL: MFCD00054934
Numéro CAS: 5505-72-6
EINECS: 226-848-3
ONU: 3267
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité