Tri-p-tolylamine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4,4',4''-Trimethyltriphenylamine
T2558-25G T2558-5G
TCIAT2558-25GEA 319 EUR InStock
TCIAT2558-25G TCIAT2558-5G
Tri-p-tolylamine ≥98.0% (par GC)
Tri-p-tolylamine
Formule: C₂₁H₂₁N
MW: 287,41 g/mol
Point d'ébullition: 170°C
Numéro MDL: MFCD00674043
Numéro CAS: 1159-53-1
EINECS: 214-595-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 115.0 to 119.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité