2,3-Dihydro-1H-carbazol-4(9H)-one ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ondansetron Impurity I, 1,2,3,4-Tetrahydro-4-oxocarbazole, 1,2,3,4-Tetrahydrocarbazol-4-one
T2559-25G T2559-5G
TCIAT2559-25GEA 80.3 EUR InStock
TCIAT2559-25G TCIAT2559-5G
2,3-Dihydro-1H-carbazol-4(9H)-one ≥98.0% (par GC)
2,3-Dihydro-1H-carbazol-4(9H)-one
Formule: C₁₂H₁₁NO
MW: 185,2218 g/mol
Numéro MDL: MFCD00173749
Numéro CAS: 15128-52-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 223.0 to 229.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité