Trimethyl(vinyloxy)silane ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
T2561-1G T2561-5G
TCIAT2561-1GEA 25.3 EUR InStock
TCIAT2561-1G TCIAT2561-5G
Trimethyl(vinyloxy)silane ≥95.0% (par GC)
Trimethyl(vinyloxy)silane
Formule: C₅H₁₂OSi
Point d'ébullition: 75°C
Point d'éclair: -19°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00054764
Numéro CAS: 6213-94-1
EINECS: 228-281-7
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité