Tetraethyl-4-tert-butylcalix[4]arene-O,O',O'',O'''-tetraacetate ≥96.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-tert-Butylcalix[4]arene-O,O',O'',O'''-tetraacetic Acid Tetraethyl Ester, Tetraethyl 2,2',2'',2'''-((15,35,55,75-tetra-tert-butyl-1,3,5,7(1,3)-tetrabenzenacyclooctaphane-12,32,52,72-tetrayl)tetrakis(oxy))tetraacetate
T2563-1G T2563-200MG
TCIAT2563-1GEA 437 EUR InStock
TCIAT2563-1G TCIAT2563-200MG
Tetraethyl-4-tert-butylcalix[4]arene-O,O',O'',O'''-tetraacetate ≥96.0% (par HPLC)
Tetraethyl-4-tert-butylcalix[4]arene-O,O',O'',O'''-tetraacetate
Formule: C₆₀H₈₀O₁₂
MW: 993,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD00145373
Numéro CAS: 97600-39-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Melting point 152.0 to 157.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité