2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-D-mannopyranosyl fluoride ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
T2567-1G T2567-5G
TCIAT2567-1GEA 222 EUR InStock
TCIAT2567-1G TCIAT2567-5G
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-D-mannopyranosyl fluoride ≥95.0% (par GC)
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-D-mannopyranosyl fluoride
Formule: C₁₄H₁₉FO₉
MW: 350,30 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 174511-17-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité