4,4,5,5-Tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
T2572-25G T2572-5G
TCIAT2572-25GEA 157 EUR InStock
TCIAT2572-25G TCIAT2572-5G
4,4,5,5-Tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane ≥97.0% (par GC)
4,4,5,5-Tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane
Formule: C₆H₁₃BO₂
Point d'ébullition: 43°C
Point d'éclair: 5°C
Numéro MDL: MFCD00674030
Numéro CAS: 25015-63-8
ONU: 3399
ADR: 4.3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité