Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(1R,4R,5R)-4,7,7-Trimethyl-6-thiabicyclo[3.2.1]octane ≥94.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

T2578-1G T2578-5G
TCIAT2578-1GEA 109 EUR InStock
TCIAT2578-1G TCIAT2578-5G
(1R,4R,5R)-4,7,7-Trimethyl-6-thiabicyclo[3.2.1]octane ≥94.0% (par GC)
(1R,4R,5R)-4,7,7-Trimethyl-6-thiabicyclo[3.2.1]octane


Formule: C₁₀H₁₈S
MW: 170,31 g/mol
Point d'ébullition: 84°C
Numéro CAS: 5718-75-2
EINECS: 227-219-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité