(+)-Terpinen-4-ol ≥93.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (+)-1-Isopropyl-4-methyl-3-cyclohexen-1-ol, (+)-4-Hydroxy-4-isopropyl-1-methyl-1-cyclohexene, (+)-p-Menth-1-en-4-ol
T2581-25G T2581-5G
TCIAT2581-25GEA 129 EUR InStock
TCIAT2581-25G TCIAT2581-5G
(+)-Terpinen-4-ol ≥93.0% (par GC)
(+)-Terpinen-4-ol
Formule: C₁₀H₁₈O
MW: 154,25 g/mol
Point d'ébullition: 90°C
Point d'éclair: 79°C
Numéro MDL: MFCD00077431
Numéro CAS: 2438-10-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %
Enantiomeric ratio (GC) (+) >65, (-) <35
Specific gravity (20/20) 0.9320 to 0.9440
Refractive index n20/D 1.4770 to 1.4810
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité