Acide 3,3,3-trifluoro-2-hydroxy-2-(trifluorométhyl)propanoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Hydroxy-2,2-bis(trifluoromethyl)acetic Acid
T2587-1G T2587-5G
TCIAT2587-1GEA 74.8 EUR InStock
TCIAT2587-1G TCIAT2587-5G
Acide 3,3,3-trifluoro-2-hydroxy-2-(trifluorométhyl)propanoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 3,3,3-trifluoro-2-hydroxy-2-(trifluorométhyl)propanoïque
Formule: C₄H₂F₆O₃
MW: 212,05 g/mol
Point d'ébullition: 153°C
Numéro MDL: MFCD00190631
Numéro CAS: 662-22-6
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystaline
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 82.0 to 86.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité