1-[2-(Trimethylsilyl)ethoxycarbonyloxy]benzotriazole ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Teoc-OBt
T2590-1G T2590-5G
TCIAT2590-1GEA 127 EUR InStock
TCIAT2590-1G TCIAT2590-5G
1-[2-(Trimethylsilyl)ethoxycarbonyloxy]benzotriazole ≥98.0% (par HPLC)
1-[2-(Trimethylsilyl)ethoxycarbonyloxy]benzotriazole
Formule: C₁₂H₁₇N₃O₃Si
MW: 279,37 g/mol
Numéro CAS: 113306-55-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 14.30 to 15.80 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité