2,2',7,7'-Tetrabromo-9,9'-spirobifluorene ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,2',7,7'-Tetrabromo-9,9'-spirobi[9H-fluorene]
T2597-1G T2597-5G
TCIAT2597-1GEA 38.5 EUR InStock
TCIAT2597-1G TCIAT2597-5G
2,2',7,7'-Tetrabromo-9,9'-spirobifluorene ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2,2',7,7'-Tetrabromo-9,9'-spirobifluorene
Formule: C₂₅H₁₂Br₄
MW: 631,9800 g/mol
Numéro MDL: MFCD08704220
Numéro CAS: 128055-74-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité