O-(Tetrahydropyran-2-yl)-hydroxylamine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T2598-1G T2598-5G
TCIAT2598-1GEA 26.4 EUR InStock
TCIAT2598-1G TCIAT2598-5G
O-(Tetrahydropyran-2-yl)-hydroxylamine ≥98.0% (par GC)
O-(Tetrahydropyran-2-yl)-hydroxylamine
Formule: C₅H₁₁NO₂
MW: 117,148 g/mol
Point d'ébullition: 81°C
Point de fusion: 36°C
Numéro MDL: MFCD01321374
Numéro CAS: 6723-30-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité