2,3,3-Trimethyl-3H-benzo[g]indole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,3,3-Trimethylnaphtho[1,2-b]pyrrole
T2601-25G T2601-5G
TCIAT2601-25GEA 377 EUR InStock
TCIAT2601-25G TCIAT2601-5G
2,3,3-Trimethyl-3H-benzo[g]indole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2,3,3-Trimethyl-3H-benzo[g]indole
Formule: C₁₅H₁₅N
MW: 209,29 g/mol
Point d'ébullition: 127°C
Numéro MDL: MFCD00723378
Numéro CAS: 74470-85-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 76.0 to 80.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité