1,2,3-Tri-O-acetyl-5-deoxy-β-D-ribofuranose ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (2S,3R,4R,5R)-5-Methyltetrahydrofuran-2,3,4-triyl triacetate
T2607-25G T2607-5G
TCIAT2607-25GEA 168 EUR InStock
TCIAT2607-25G TCIAT2607-5G
1,2,3-Tri-O-acetyl-5-deoxy-β-D-ribofuranose ≥98.0% (par GC)
1,2,3-Tri-O-acetyl-5-deoxy-beta-D-ribofuranose
Formule: C₁₁H₁₆O₇
MW: 260,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD08458459
Numéro CAS: 62211-93-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 65.0 to 69.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -19.0 to -23.0 deg (C=2, EtOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité