Tetrakis(2,4-pentanedionato)titanium(IV) ∼63% dans l'isopropanol (IPA)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Titanium(IV) Acetylacetonate, Acetylacetone Titanium(IV) Salt
T2610-25G T2610-500G
TCIAT2610-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAT2610-25G TCIAT2610-500G
Tetrakis(2,4-pentanedionato)titanium(IV) ∼63% dans l'isopropanol (IPA)
Tetrakis(2,4-pentanedionato)titanium(IV)
Formule: C₂₀H₂₈O₈Ti
MW: 444,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD00045004
Numéro CAS: 17501-79-0
EINECS: 241-511-0
ONU: 1219
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange clear liquid
Concentration (Gravimetric Method) 63.0 to 68.0 w/w%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité