4-(9H-Carbazol-9-yl)-N,N-bis[4-(9H-carbazol-9-yl)phényl]aniline ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
T2616-1G T2616-5G
TCIAT2616-1GEA 81.4 EUR InStock
TCIAT2616-1G TCIAT2616-5G
4-(9H-Carbazol-9-yl)-N,N-bis[4-(9H-carbazol-9-yl)phényl]aniline ≥98.0% (par HPLC, azote total)
4-(9H-Carbazol-9-yl)-N,N-bis[4-(9H-carbazol-9-yl)phényl]aniline
Formule: C₅₄H₃₆N₄
Point de fusion: 266°C
Numéro MDL: MFCD03093250
Numéro CAS: 139092-78-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité