Thiopicolinamide ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAT2618-5GEA 72.6 EUR InStock
TCIAT2618-5G TCIAT2618-1G
Thiopicolinamide ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Thiopicolinamide
Formule: C₆H₆N₂S
MW: 138,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00087576
Numéro CAS: 5346-38-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 136.0 to 140.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité