Trimethylolpropane tris(3-mercaptopropionate) ≥85.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,1,1-Tris(3-mercaptopropionyloxymethyl)propane
T2619-500G T2619-25G
TCIAT2619-500GEA 91.3 EUR InStock
TCIAT2619-500G TCIAT2619-25G
Trimethylolpropane tris(3-mercaptopropionate) ≥85.0% (par GC)
Trimethylolpropane tris(3-mercaptopropionate)
Formule: C₁₅H₂₆O₆S₃
MW: 398,55 g/mol
Point d'ébullition: 220°C
Point d'éclair: 96°C
Numéro MDL: MFCD00046842
Numéro CAS: 33007-83-9
EINECS: 251-336-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a15687812137d17cc1e5037082238499bee33c0&vid=5a15687812137d17cc1e5037082238499bee33c0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité