L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
1-Trifluoromethyl-3,3-dimethyl-1,2-benziodoxole 97,0 HPLC_ASSAY_METHOD
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,3-Dimethyl-1-(trifluoromethyl)-1,2-benziodoxole, Togni Reagent
T2624-1G T2624-5G
TCIAT2624-1GEA 97.9 EUR InStock
TCIAT2624-1G TCIAT2624-5G
1-Trifluoromethyl-3,3-dimethyl-1,2-benziodoxole 97,0 HPLC_ASSAY_METHOD
1-Trifluoromethyl-3,3-dimethyl-1,2-benziodoxole
Formule: C₁₀H₁₀F₃IO
MW: 330.09 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD10567056
Numéro CAS: 887144-97-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b18ca522e21b9ca18dc3121cb895d7f6786b468&vid=7b18ca522e21b9ca18dc3121cb895d7f6786b468&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Melting point 76.0 to 80.0 deg-C
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité