2,3,4,5-Tetramethoxytoluene ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,2,3,4-Tetramethoxy-5-methylbenzene
T2626-25G T2626-5G
TCIAT2626-25GEA 115 EUR InStock
TCIAT2626-25G TCIAT2626-5G
2,3,4,5-Tetramethoxytoluene ≥97.0% (par GC)
2,3,4,5-Tetramethoxytoluene
Formule: C₁₁H₁₆O₄
MW: 212,25 g/mol
Point d'ébullition: 120°C
Numéro MDL: MFCD07370118
Numéro CAS: 35896-58-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cdde814d9ca7c3d18f633b0e086deec662cabd9e&vid=cdde814d9ca7c3d18f633b0e086deec662cabd9e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité