D-ɑ-Tocopherol succinate ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAT2628-5GEA 25.3 EUR InStock
TCIAT2628-5G TCIAT2628-25G
D-ɑ-Tocopherol succinate ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
D-alpha-Tocopherol succinate
Formule: C₃₃H₅₄O₅
MW: 530,79 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00072055
Numéro CAS: 4345-03-3
EINECS: 224-403-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 73.0 to 77.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +3.0 to +5.0 deg (C=8, EtOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité