7a-Méthyl-2,3,7,7a-tétrahydro-1H-indène-1,5(6H)-dione ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Hajos-Parrish Ketone
T2635-1G T2635-5G
TCIAT2635-1GEA 121 EUR InStock
TCIAT2635-1G TCIAT2635-5G
7a-Méthyl-2,3,7,7a-tétrahydro-1H-indène-1,5(6H)-dione ≥98.0% (par GC)
7a-Méthyl-2,3,7,7a-tétrahydro-1H-indène-1,5(6H)-dione
Formule: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00135278
Numéro CAS: 19576-08-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 69.0 to 73.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité