Tri-tert-butyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetraacetate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: DOTA(OtBu)₃, 2-(4,7,10-Tris(2-(tert-butoxy)-2-oxoethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecan-1-yl)acetic acid, 1,4,7,10-Tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetraacetic Acid Tri-tert-butyl Ester, 4,7,10-Tri-(t-butyloxycarbonylmethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecan-1-yl-acetic acid hydrobromide salt, DOTA-tri(t-butyl ester)
T2642-1G T2642-100MG
TCIAT2642-1GEA 277 EUR InStock
TCIAT2642-1G TCIAT2642-100MG
Tri-tert-butyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetraacetate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Tri-tert-butyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetraacetate
Formule: C₂₈H₅₂N₄O₈
MW: 572,74 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02259697
Numéro CAS: 137076-54-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Red powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité