4,4,5,5-Tétraméthyl-1,3,2-dioxaphospholane 2-oxyde ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T2645-1G T2645-5G
TCIAT2645-1GEA 83.6 EUR InStock
TCIAT2645-1G TCIAT2645-5G
4,4,5,5-Tétraméthyl-1,3,2-dioxaphospholane 2-oxyde ≥95.0% (par GC)
4,4,5,5-Tétraméthyl-1,3,2-dioxaphospholane 2-oxyde
Formule: C₆H₁₃O₃P
MW: 164,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD09836231
Numéro CAS: 16352-18-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 102.0 to 109.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité