1,3,5-Tris(4-carboxyphenyl)benzene ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5'-(4-Carboxyphenyl)-[1,1':3',1''-terphenyl]-4,4''-dicarboxylic acid
T2647-1G T2647-5G
TCIAT2647-1GEA 115 EUR InStock
TCIAT2647-1G TCIAT2647-5G
1,3,5-Tris(4-carboxyphenyl)benzene ≥98.0% (par HPLC)
1,3,5-Tris(4-carboxyphenyl)benzene
Formule: C₂₇H₁₈O₆
MW: 438,44 g/mol
Point de fusion: 325°C
Numéro MDL: MFCD10000888
Numéro CAS: 50446-44-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité