Tetrakis(acetonitrile)copper(I) tetrafluoroborate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Copper(I) tetra(acetonitrile) tetrafluoroborate, Tetrakis(acetonitrile)copper(I) tetrafluoroborate
T2666-1G T2666-5G T2666-25G
TCIAT2666-1GEA 22 EUR InStock
TCIAT2666-1G TCIAT2666-5G TCIAT2666-25G
Tetrakis(acetonitrile)copper(I) tetrafluoroborate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Tetrakis(acetonitrile)copper(I) tetrafluoroborate
Formule: C₈H₁₂BCuF₄N₄
MW: 314,56 g/mol
Numéro MDL: MFCD09265110
Numéro CAS: 15418-29-8
ONU: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b1cee47f8b7f21b92ce4b03c78b73e16c9493a94&vid=b1cee47f8b7f21b92ce4b03c78b73e16c9493a94&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Potassium permanganate method) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité