Tris(2-pyridylmethyl)amine ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
T2671-1G T2671-5G
TCIAT2671-1GEA 115 EUR InStock
TCIAT2671-1G TCIAT2671-5G
Tris(2-pyridylmethyl)amine ≥98.0% (par HPLC)
Tris(2-pyridylmethyl)amine
Formule: C₁₈H₁₈N₄
MW: 290,37 g/mol
Numéro MDL: MFCD14708176
Numéro CAS: 16858-01-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 84.0 to 88.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité