5,6,7,8-Tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
T2672-25G T2672-5G
TCIAT2672-25GEA 392 EUR InStock
TCIAT2672-25G TCIAT2672-5G
5,6,7,8-Tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5,6,7,8-Tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₂O₂
MW: 176,2118 g/mol
Numéro MDL: MFCD01464030
Numéro CAS: 4242-18-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 150.0 to 154.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité