L-Threonine benzyl ester hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (2S,3R)-Benzyl 2-amino-3-hydroxybutanoate hydrochloride, H-Thr-OBzl.HCl
T2677-1G T2677-5G
TCIAT2677-1GEA 34.1 EUR InStock
TCIAT2677-1G TCIAT2677-5G
L-Threonine benzyl ester hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
L-Threonine benzyl ester hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₅NO₃
MW: 245,70 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00038977
Numéro CAS: 33645-24-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 128.0 to 132.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -10.0 to -12.0 deg (C=1, EtOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité