Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tetradecamethylcycloheptasiloxane ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

T2678-1ML T2678-5ML
TCIAT2678-1MLEA 321 EUR InStock
TCIAT2678-1ML TCIAT2678-5ML
Tetradecamethylcycloheptasiloxane ≥95.0% (par GC)
Tetradecamethylcycloheptasiloxane


Formule: C₁₄H₄₂O₇Si₇
MW: 519,08 g/mol
Point d'ébullition: 151°C
Point de fusion: -32°C
Numéro CAS: 107-50-6
EINECS: 203-496-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=14060c0ac0b56fcbeec58d0e03674f1247ad18ab&vid=14060c0ac0b56fcbeec58d0e03674f1247ad18ab&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité