2-Bromo-4-(trifluorométhoxy)aniline
Synonyms: 2-Bromo-4-trifluoromethoxyaniline
004298-25G 004298-100G
FLUO004298-25GEA 0 EUR InStock
FLUO004298-25G FLUO004298-100G
2-Bromo-4-(trifluorométhoxy)aniline
2-Bromo-4-(trifluorométhoxy)aniline
Formule: C₇H₅BrF₃NO
MW: 256,02 g/mol
Numéro MDL: MFCD00203478
Numéro CAS: 175278-17-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité