4,5,6,7-Tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
T2686-25G T2686-5G
TCIAT2686-25GEA 312 EUR InStock
TCIAT2686-25G TCIAT2686-5G
4,5,6,7-Tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4,5,6,7-Tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine
Formule: C₇H₉NS
MW: 139,22 g/mol
Point d'ébullition: 75°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03839944
Numéro CAS: 54903-50-3
EINECS: 259-389-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eda892a5c9b0ac7d2b85d2df12352722d39ba56c&vid=eda892a5c9b0ac7d2b85d2df12352722d39ba56c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité