2-[4-(Trifluorométhyl)phényl]pyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)pyridine
T2688-1G T2688-5G
TCIAT2688-1GEA 95.7 EUR InStock
TCIAT2688-1G TCIAT2688-5G
2-[4-(Trifluorométhyl)phényl]pyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-[4-(Trifluorométhyl)phényl]pyridine
Formule: C₁₂H₈F₃N
MW: 223,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD08235168
Numéro CAS: 203065-88-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point gt. 74.0 to 78.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité