6-Chloro-2-iodo-9-(2,3,5-tri-O-acétyl-β-D-ribofuranosyl)-9H-purine ≥97.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 6-Chloro-2-iodo-9-(2,3,5-tri-O-acetyl-beta-D-ribofuranosyl)purine
T2691-1G T2691-5G
TCIAT2691-1GEA 198 EUR InStock
TCIAT2691-1G TCIAT2691-5G
6-Chloro-2-iodo-9-(2,3,5-tri-O-acétyl-β-D-ribofuranosyl)-9H-purine ≥97.0% (par HPLC, azote total)
6-Chloro-2-iodo-9-(2,3,5-tri-O-acétyl-β-D-ribofuranosyl)-9H-purine
Formule: C₁₆H₁₆ClIN₄O₇
MW: 538,68 g/mol
Numéro MDL: MFCD03701153
Numéro CAS: 5987-76-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 182.0 to 186.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité