2',3',5'-Tri-O-acetylguanosine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2',3',5'-Triacetylguanosine, (2R,3R,4R,5R)-2-(Acetoxymethyl)-5-(2-amino-6-oxo-3,6-dihydro-9H-purin-9-yl)tetrahydrofuran-3,4-diyl diacetate
T2692-1G T2692-5G
TCIAT2692-1GEA 104 EUR InStock
TCIAT2692-1G TCIAT2692-5G
2',3',5'-Tri-O-acetylguanosine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2',3',5'-Tri-O-acetylguanosine
Formule: C₁₆H₁₉N₅O₈
MW: 409,36 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00057054
Numéro CAS: 6979-94-8
EINECS: 230-242-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -20.0 to -27.0 deg (C=0.4, EtOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité