9,9',9''-(1,3,5-Triazine-2,4,6-triyl)tris(9H-carbazole) ≥98.0% (par HPLC, azote total), purifié par sublimation
Fournisseur: TCI
T2700-1G T2700-5G
TCIAT2700-1GEA 204 EUR InStock
TCIAT2700-1G TCIAT2700-5G
9,9',9''-(1,3,5-Triazine-2,4,6-triyl)tris(9H-carbazole) ≥98.0% (par HPLC, azote total), purifié par sublimation
9,9',9''-(1,3,5-Triazine-2,4,6-triyl)tris(9H-carbazole)
Formule: C₃₉H₂₄N₆
MW: 576,66 g/mol
Numéro MDL: MFCD18207722
Numéro CAS: 134984-37-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité