Teprenone [mixture of (5E,9E,13E)- and (5Z,9E,13E)- isomers] ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 6,10,14,18-Tetramethyl-5,9,13,17-nonadecatetraen-2-one, Geranylgeranylacetone
T2701-1G T2701-5G
TCIAT2701-1GEA 93.5 EUR InStock
TCIAT2701-1G TCIAT2701-5G
Teprenone [mixture of (5E,9E,13E)- and (5Z,9E,13E)- isomers] ≥95.0% (par GC)
Teprenone [mixture of (5E,9E,13E)- and (5Z,9E,13E)- isomers]
Formule: C₂₃H₃₈O
MW: 330,56 g/mol
Point d'ébullition: 160°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00869547
Numéro CAS: 6809-52-5
Merck Index: 14,09228
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 % (total of isomer)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité