Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tangeretin ≥96.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

T2708-10MG T2708-100MG
TCIAT2708-10MGEA 125 EUR InStock
TCIAT2708-10MG TCIAT2708-100MG
Tangeretin ≥96.0% (par HPLC)
Tangeretin


Formule: C₂₀H₂₀O₇
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00017438
Numéro CAS: 481-53-8
EINECS: 207-570-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Melting point 153.0 to 157.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité