2',4'-Difluoro-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)acetophenone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAT2722-25GEA 260 EUR InStock
TCIAT2722-25G TCIAT2722-5G
2',4'-Difluoro-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)acetophenone ≥98.0% (par GC)
2',4'-Difluoro-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)acetophenone
Formule: C₁₀H₇F₂N₃O
MW: 223,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD02093825
Numéro CAS: 86404-63-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 107.0 to 111.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité