1,3,5-Tris(4-aminophenyl)benzene ≥93.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
T2728-5G T2728-25G
TCIAT2728-5GEA 356 EUR InStock
TCIAT2728-5G TCIAT2728-25G
1,3,5-Tris(4-aminophenyl)benzene ≥93.0% (par HPLC, analyse par titration)
1,3,5-Tris(4-aminophenyl)benzene
Formule: C₂₄H₂₁N₃
MW: 351,45 g/mol
Point de fusion: 165°C
Numéro MDL: MFCD18207723
Numéro CAS: 118727-34-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d13a9a625d1b2d501d6fcf5e1307f98b61e2205&vid=7d13a9a625d1b2d501d6fcf5e1307f98b61e2205&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 93.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 93.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité