(2,3,5,6-Tétrafluoro-1,4-phénylène)diméthanol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,3,5,6-Tetrafluoro-1,4-bis(hydroxymethyl)benzene, 2,3,5,6-Tetrafluoro-p-xylene-alpha,alpha'-diol, 2,3,5,6-Tetrafluoro-alpha,alpha'-dihydroxy-p-xylene
T2732-25G T2732-5G
TCIAT2732-25GEA 194 EUR InStock
TCIAT2732-25G TCIAT2732-5G
(2,3,5,6-Tétrafluoro-1,4-phénylène)diméthanol ≥97.0% (par GC)
(2,3,5,6-Tétrafluoro-1,4-phénylène)diméthanol
Formule: C₈H₆F₄O₂
MW: 210,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00229147
Numéro CAS: 92339-07-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 127.0 to 131.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité