L-Tyrosine methyl ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAT2736-25GEA 99 EUR InStock
TCIAT2736-25G TCIAT2736-5G
L-Tyrosine methyl ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
L-Tyrosine methyl ester
Formule: C₁₀H₁₃NO₃
MW: 195,22 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002392
Numéro CAS: 1080-06-4
EINECS: 214-095-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 133.0 to 137.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +26.0 to +29.0 deg (C=1, methanol)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité