1H-Tetrazole-5-acetic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
T2737-25G T2737-5G
TCIAT2737-25GEA 769 EUR InStock
TCIAT2737-25G TCIAT2737-5G
1H-Tetrazole-5-acetic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1H-Tetrazole-5-acetic acid
Formule: C₃H₄N₄O₂
MW: 128,09 g/mol
Point de fusion: 177°C
Numéro MDL: MFCD03094010
Numéro CAS: 21743-75-9
EINECS: 244-563-2
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité