Tropisetron hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (3-endo)-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl 1H-Indole-3-carboxylate Hydrochloride, ICS 25-93, SDZ ICS-93, 3-Tropanylindole-3-carboxylate hydrochloride, endo-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl 1H-indole-3-carboxylate hydrochloride
T2743-5G T2743-1G
TCIAT2743-5GEA 255 EUR InStock
TCIAT2743-5G TCIAT2743-1G
Tropisetron hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Tropisetron hydrochloride
Formule: C₁₇H₂₀N₂O₂
MW: 320,82 g/mol
Point de fusion: 285°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00210221
Numéro CAS: 105826-92-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,09783
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e6c70511554e42db26e3f6bdc4767b0aef445e1a&vid=e6c70511554e42db26e3f6bdc4767b0aef445e1a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité