Temozolomide ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Danger
T2744-5G T2744-500MG
TCIAT2744-5GEA 158 EUR InStock
TCIAT2744-5G TCIAT2744-500MG
Temozolomide ≥98.0% (par HPLC)
Temozolomide
Formule: C₆H₆N₆O₂
MW: 194,15 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00866492
Numéro CAS: 85622-93-1
Merck Index: 14,09139
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité