Trimorpholinophosphine oxide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Phosphoric Trimorpholide
T2748-25G T2748-5G
TCIAT2748-25GEA 86.9 EUR InStock
TCIAT2748-25G TCIAT2748-5G
Trimorpholinophosphine oxide ≥98.0% (par GC)
Trimorpholinophosphine oxide
Formule: C₁₂H₂₄N₃O₄P
MW: 305,31 g/mol
Numéro MDL: MFCD00047406
Numéro CAS: 4441-12-7
EINECS: 224-662-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 189.0 to 193.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité