Terazosin hydrochloride dihydrate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Amino-6,7-dimethoxy-2-[4-(tetrahydro-2-furoyl)-1-piperazinyl]quinazoline Hydrochloride, (4-(4-Amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)piperazin-1-yl)(tetrahydrofuran-2-yl)methanone hydrochloride dihydrate
T2751-1G T2751-100MG
TCIAT2751-1GEA 184 EUR InStock
TCIAT2751-1G TCIAT2751-100MG
Terazosin hydrochloride dihydrate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Terazosin hydrochloride dihydrate
Formule: C₁₉H₃₀ClN₅O₆
MW: 459,92 g/mol
Point de fusion: 274°C
Numéro MDL: MFCD00941408
Numéro CAS: 70024-40-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water 7.0 to 9.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité