Topiramate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,3:4,5-Di-O-isopropylidene-1-O-sulphamoyl-beta-D-fructopyranose, ((3aS,5aR,8aR,8bS)-2,2,7,7-Tetramethyltetrahydro-3aH-bis([1,3]dioxolo)[4,5-b:4',5'-d]pyran-3a-yl)methyl sulphamate
T2755-1G T2755-5G
TCIAT2755-1GEA 45.1 EUR InStock
TCIAT2755-1G TCIAT2755-5G
Topiramate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Topiramate
Formule: C₁₂H₂₁NO₈S
MW: 339,36 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00865320
Numéro CAS: 97240-79-4
Merck Index: 14,09547
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 124.0 to 128.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -29.0 to -33.0 deg (C=1, MeOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité