2-(Trifluorométhyl)phénylhydrazinium chlorure ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride, 1-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)hydrazine hydrochloride, 2-Hydrazinobenzotrifluoride hydrochloride, (2-(Trifluormethyl)phenyl)hydrazin HCl
T2766-5G T2766-25G
TCIAT2766-5GEA 132 EUR InStock
TCIAT2766-5G TCIAT2766-25G
2-(Trifluorométhyl)phénylhydrazinium chlorure ≥98.0% (par HPLC)
2-(Trifluorométhyl)phénylhydrazinium chlorure
Formule: C₇H₈ClF₃N₂
MW: 212,6 g/mol
Numéro MDL: MFCD00102619
Numéro CAS: 3107-34-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ca8f59019622df999956e9e89a7a61095efc2b4&vid=1ca8f59019622df999956e9e89a7a61095efc2b4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Potassium iodate Method) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité